Platino (IV) ossido idrato Pt 79-84%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
211920010
211920050
211920250
ACRO211920010EA
163
EUR
ACRO211920010
ACRO211920050
ACRO211920250
Platino (IV) ossido idrato Pt 79-84%
Platino (IV) ossido idrato
Formula:
O₂Pt·H₂O Punto di fusione: 450 °C Densità: 10,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066964 CAS Number: 52785-06-5 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1,I Merck Index: 12,07686 |
Appearance | Brown to black Powder |
Assay | 79 to 84 % (Pt) |
Surface area | ≥90 m²/g (BET) |