Stampa…
Nichel (II) nitrato esaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15540.0B A15540.0I A15540.22 A15540.36 A15540.A4
A15540.0BEA 98.7 EUR
A15540.0B A15540.0I A15540.22 A15540.36 A15540.A4
Nichel (II) nitrato esaidrato ≥98%
Nichel (II) nitrato esaidrato
Purity: 98% CAS No.: 13478-00-7 Molecular Formula: N2NiO6.6H2O Formula Weight: 290.80 (182.70anhy) Odour: Odourless Melting Point: 56.7° Boiling Point: 137° Merck Reference: 14,6513 UN No.: 2725 MDL No.: MFCD00149805
Formula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Peso molecolare: 290,79 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C
Punto di fusione: 56,7 °C
Densità: 2,05
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149805
CAS Number: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,6513