Nichel (II) nitrato esaidrato ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9985%
CAS No.: 13478-00-7
Molecular Formula: N2NiO6.6H2O
Formula Weight: 290.80 (182.70anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.05
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 56.7°
Boiling Point: 137°
Merck Reference: 14,6513
UN No.: 2725
MDL No.: MFCD00149805
Formula:
Ni(NO₃)₂·6H₂O Punto di ebollizione: 137 °C Punto di fusione: 56,7 °C Densità: 2,05 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149805 CAS Number: 13478-00-7 EINECS: 236-068-5 UN: 2725 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,6513 |