Stampa…
Ferro (III) nitrato nonaidrato ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
24174.296EA 79 EUR
24174.296 24174.365
Ferro (III) nitrato nonaidrato ≥98%, TECHNICAL
Ferro (III) nitrato nonaidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Punto di ebollizione: 125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 47 °C
Densità: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149708
CAS Number: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %