Stampa…
Ferro (III) nitrato nonaidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
MQ300
1.03883.0250 1.03883.1000
1.03883.0250EA 66.8 EUR
1.03883.0250 1.03883.1000
Ferro (III) nitrato nonaidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Ferro (III) nitrato nonaidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Peso molecolare: 404 g/mol
Punto di ebollizione: 125
Punto di fusione: 47
Densità: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149708
CAS Number: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04057
Visualizza i codici
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Free acid (as HNO₃) ≤ 0.3 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.005 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %