Stampa…
Ferro (III) nitrato nonaidrato 98+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
423710030 423715000 423710100
ACRO423710030EA 337 EUR
ACRO423710030 ACRO423715000 ACRO423710100
Ferro (III) nitrato nonaidrato 98+% ACS
Ferro (III) nitrato nonaidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Peso molecolare: 404 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 47 °C
Densità: 1,68 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149708
CAS Number: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Visualizza i codici
Appearance Almost white to light grey to light purple Adhering crystals or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %