Ferro (III) nitrato nonaidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Punto di ebollizione: 125 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 47 °C Densità: 1,68 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149708 CAS Number: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,04057 |
Appearance | Light purple Adhering crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Manganese (Mn) | ≤200 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
Free acid | ≤0.3 % (HNO3) |