Stampa…
Cobalto (II) nitrato esaidrato ≥96%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
22910.264EA 68.1 EUR
22910.264 22910.468
Cobalto (II) nitrato esaidrato ≥96%, TECHNICAL
Cobalto (II) nitrato esaidrato
Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Peso molecolare: 291,03 g/mol
Punto di fusione: 57 °C
Densità: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149647
CAS Number: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Visualizza i codici
Assay Min. 96 %