Stampa…
Cobalto (II) nitrato esaidrato 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
213091000 213095000 213090010 213090050
ACRO213091000EA 93.3 EUR
ACRO213091000 ACRO213095000 ACRO213090010 ACRO213090050
Cobalto (II) nitrato esaidrato 99%, puro
Cobalto (II) nitrato esaidrato
Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Punto di fusione: 55 °C
Densità: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149647
CAS Number: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02469
Visualizza i codici
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥98.5 %