Difluoruro di nichel tetraidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Nickel difluoride tetrahydrate
14132.18
14132.30
14132.18EA
52.5
EUR
14132.18
14132.30
Difluoruro di nichel tetraidrato ≥98%
Difluoruro di nichel tetraidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 13940-83-5
Molecular Formula: NiF2.4H2O
Formula Weight: 168.77 (96.71anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016263
Formula:
F₂Ni·4H₂O Peso molecolare: 168,75 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016263 CAS Number: 13940-83-5 EINECS: 233-071-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |