Stampa…
Rutenio (III) cloruro idrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43364.09 43364.04
43364.09EA 711 EUR
43364.09 43364.04
Rutenio (III) cloruro idrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Rutenio (III) cloruro idrato
Purity: 99.99% CAS No.: 14898-67-0 Molecular Formula: RuCl3.xH2O Formula Weight: 207.43(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Melting Point: 100°dec Merck Reference: 14,8302 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149844
Formula: Cl₃Ru·xH₂O
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149844
CAS Number: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8302