Stampa…
Rodio (III) cloruro idrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43702.03 43702.06
43702.03EA 1245 EUR
43702.03 43702.06
Rodio (III) cloruro idrato ≥99.99% (metals basis), Premion®
Rodio (III) cloruro idrato
Purity: 99.99% CAS No.: 20765-98-4 Molecular Formula: RhCl3.xH2O Formula Weight: 209.26(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark red Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,8188 MDL No.: MFCD00149839
Formula: Cl₃Rh·H₂O
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149839
CAS Number: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
Merck Index: 14,8188