Stampa…
Rodio (III) cloruro idrato 38% Rh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
195520010 195520050
ACRO195520010EA 990 EUR
ACRO195520010 ACRO195520050
Rodio (III) cloruro idrato 38% Rh
Rodio (III) cloruro idrato
Formula: Cl₃Rh·H₂O
Punto di ebollizione: 800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149839
CAS Number: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
UN: 3260
Visualizza i codici
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)