Stampa…
Nichel (II) cloruro esaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06717.0250 1.06717.1000
1.06717.0250EA 169 EUR
1.06717.0250 1.06717.1000
Nichel (II) cloruro esaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nichel (II) cloruro esaidrato
Formula: NiCl₂·6H₂O
Punto di fusione: 140 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149809
CAS Number: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Visualizza i codici
Solubility 553 g/l (20 °C)
Melting Point 1001 °C (anhydrous substance),decomposes
Molar Mass 237.66 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 987 °C (sublimed),(anhydrous substance)
pH 4.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials