Stampa…
Nichel (II) cloruro esaidrato
Fornitore: MP Biomedicals
Pericolo
Synonyms: Nickel dichloride hexahydrate
0215582591 0215582590
ICNA0215582591EA 144 EUR
ICNA0215582591 ICNA0215582590
Nichel (II) cloruro esaidrato
Nichel (II) cloruro esaidrato
Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.
Formula: NiCl₂·6H₂O
Peso molecolare: 237.69 g/mol
Punto di fusione: 140
Densità: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149809
CAS Number: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529