Nichel (II) cloruro esaidrato ≥99.3% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.3%
CAS No.: 7791-20-0
Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O
Formula Weight: 237.71 (129.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.92
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 140° -H2O
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149809
Formula:
NiCl₂·6H₂O Punto di fusione: 140 °C (-H₂O) Densità: 1,92 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149809 CAS Number: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6505 |