Stampa…
Nichel (II) cloruro esaidrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
193570050 193570250 193571000
ACRO193570050EA 74.4 EUR
ACRO193570050 ACRO193570250 ACRO193571000
Nichel (II) cloruro esaidrato 99.999% (trace metals basis)
Nichel (II) cloruro esaidrato
Formula: NiCl₂·6H₂O
Punto di fusione: 140 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149809
CAS Number: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Visualizza i codici
Appearance Green Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Nickel (Ni) 24 to 26 %