Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
Cl₃Ir·₃H₂O Punto di fusione: 763 °C (dec.) Densità: 5,3 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149750 CAS Number: 13569-57-8 EINECS: 233-044-6 |
Appearance | Green to black Crystals |
Assay | 53 to 56 % (Ir) |