Ferro (III) cloruro esaidrato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
FeCl₃·6H₂O Punto di ebollizione: 280-285 °C Punto di fusione: 37 °C Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149712 CAS Number: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
|
Assay | Min. 99 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.2 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe 2⁺) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.002 % |
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) | Max. 0.05 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Total N | Max. 0.001 % |