Ferro (III) cloruro esaidrato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 10025-77-1
Molecular Formula: Cl3Fe.6H2O
Formula Weight: 270.30 (162.21anhy)
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 37°
Boiling Point: 280-285°
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149712
Formula:
FeCl₃·6H₂O Punto di ebollizione: 280…285 °C Punto di fusione: 37 °C Densità: 1,820 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149712 CAS Number: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4019 |