Ferro (III) cloruro esaidrato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
FeCl₃·6H₂O Punto di ebollizione: 280…285 °C Punto di fusione: 37 °C Densità: 1,82 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149712 CAS Number: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
|
Appearance | Yellow to brown Granules or lumps |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤1500 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | ≤0.9 % |
Acidity (HCl) | ≤0.8 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (10 g in 50 ml H2O:HCl (49:1)) |