Stampa…
Ferro (II) cloruro tetraidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
24127.237EA 70.2 EUR
24127.237 24127.460
Ferro (II) cloruro tetraidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Ferro (II) cloruro tetraidrato
Formula: FeCl₂·4H₂O
Peso molecolare: 198,81 g/mol
Punto di fusione: 677 °C
Densità: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149709
CAS Number: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay 98.0 - 102.0 %
Non precipitato dall'NH₄OH (come SO₄) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO₄ (Solfato) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Pb (Piombo) Max. 10 ppm
Zn (Zinco) Max. 100 ppm