Ferro (II) cloruro tetraidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
FeCl₂·4H₂O Peso molecolare: 198.81 g/mol Punto di ebollizione: 1,023 °C Punto di fusione: 105…110 °C (–H₂O of crystall.) Densità: 1.936 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS Number: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 |
Assay (manganometric) | ≥ 98.0 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.01 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.001 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.0005 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.002 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.003 % |
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates) | ≤ 0.05 % |