Stampa…
Ferro (II) cloruro tetraidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16327.30 A16327.0B
A16327.30EA 39.7 EUR
A16327.30 A16327.0B
Ferro (II) cloruro tetraidrato ≥98%
Ferro (II) cloruro tetraidrato
Purity: 98% CAS No.: 13478-10-9 Molecular Formula: Cl2Fe.4H2O Formula Weight: 198.81 (126.75anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,4043 MDL No.: MFCD00149709
Formula: FeCl₂·4H₂O
Punto di fusione: 677 °C
Densità: 1,93
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149709
CAS Number: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4043