Ferro (II) cloruro tetraidrato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
FeCl₂·4H₂O Punto di fusione: 105…110 °C Densità: 1,926 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS Number: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Appearance | Yellow to green Crystalline powder, crystals and/or chunks |
Titration with KMnO4 | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |