Cobalto (II) cloruro esaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02539.0100
1.02539.0250
1.02539.0100EA
331
EUR
1.02539.0100
1.02539.0250
Cobalto (II) cloruro esaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Cobalto (II) cloruro esaidrato
Formula:
CoCl₂·6H₂O Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 56 °C Densità: 1,92 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149652 CAS Number: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02462 |
Solubility | 191 g/l (100 °C) |
Melting Point | 56 °C |
Molar Mass | 237.90 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Density | 1.92 g/cm3 (25 °C) |
pH | 4.9 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |