Stampa…
Cobalto (II) cloruro esaidrato
Fornitore: Merck
Pericolo
1.02533.1000 1.02533.9025
1.02533.1000EA 538 EUR
1.02533.1000 1.02533.9025
Cobalto (II) cloruro esaidrato
Cobalto (II) cloruro esaidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 56 °C
Densità: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149652
CAS Number: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462