Stampa…
Cobalto (II) cloruro esaidrato, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
192860010 192862500
ACRO192860010EA 246 EUR
ACRO192860010 ACRO192862500
Cobalto (II) cloruro esaidrato, puro
Cobalto (II) cloruro esaidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
Peso molecolare: 237,93 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149652
CAS Number: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Visualizza i codici
Appearance Red to violet Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %