Stampa…
Cobalto (II) cloruro esaidrato per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
192090010 192091000 192092500
ACRO192090010EA 576 EUR
ACRO192090010 ACRO192091000 ACRO192092500
Cobalto (II) cloruro esaidrato per analisi
Cobalto (II) cloruro esaidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
Peso molecolare: 237,93 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149652
CAS Number: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Visualizza i codici
Appearance Dark red to purple Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)