Stampa…
Dibromuro di nichel triidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
40242.18 40242.30
40242.18EA 116 EUR
40242.18 40242.30
Dibromuro di nichel triidrato ≥98%
Dibromuro di nichel triidrato
Purity: 98% CAS No.: 7789-49-3 Molecular Formula: NiBr2.3H2O Formula Weight: 272.58 (218.53anhy) Physical Form: Crystalline Granular Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,6502 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011141
Formula: Br₂Ni·3H₂O
Peso molecolare: 272,54 g/mol
Punto di fusione: 300 °C (-3H₂O)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011141
CAS Number: 7789-49-3
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6502