Stampa…
Ferro (II) bromuro idrato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Iron dibromide hydrate
31133.14 31133.22
31133.14EA 85.9 EUR
31133.14 31133.22
Ferro (II) bromuro idrato
Ferro (II) bromuro idrato
CAS No.: 7789-46-0 Molecular Formula: Br2Fe.xH2O (x≈5-6) Formula Weight: 215.67(anhy) Physical Form: Lump Density: 3.9 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 27° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016081
Formula: Br₂Fe·H₂O
Peso molecolare: 233,67 g/mol
Punto di fusione: 27 °C
Densità: 3,9
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016081
CAS Number: 13463-12-2
EINECS: 232-168-8
UN: 3260
ADR: 8,III