Stampa…
Manganese (II) solfato tetraidrato 99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Solfato di manganese tetraidrato
B22081.22 B22081.36
B22081.22EA 36.8 EUR
B22081.22 B22081.36
Manganese (II) solfato tetraidrato 99% (metals basis)
Manganese (II) solfato tetraidrato
Purity: 99% CAS No.: 10101-68-5 Molecular Formula: MnO4S.4H2O Formula Weight: 223.06 (151.00anhy) UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149160
Formula: MnO₄S·4H₂O
Peso molecolare: 223,06 g/mol
Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149160
CAS Number: 10101-68-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III