Stampa…
Manganese (II) solfato monoidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Solfato di manganese monoidrato
25300.290EA 96.5 EUR
25300.290 25300.368
Manganese (II) solfato monoidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Manganese (II) solfato monoidrato
Formula: MnSO₄·1H₂O
Peso molecolare: 169,02 g/mol
Punto di fusione: 700 °C
Densità: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149159
CAS Number: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Visualizza i codici
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Assay Min. 98 %
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm