Stampa…
Manganese (II) solfato monoidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05941.0250 1.05941.9025
1.05941.0250EA 42.2 EUR
1.05941.0250 1.05941.9025
Manganese (II) solfato monoidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Manganese (II) solfato monoidrato
Formula: MnSO₄·1H₂O
Punto di fusione: 700 °C
Densità: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149159
CAS Number: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Visualizza i codici
Solubility 762 g/l (20 °C)
Melting Point 700 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 169.02 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 2.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material