Stampa…
Manganese (II) solfato monoidrato 99
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Solfato di manganese monoidrato
A17615.0E A17615.22 A17615.36
A17615.0EEA 264 EUR
A17615.0E A17615.22 A17615.36
Manganese (II) solfato monoidrato 99
Manganese (II) solfato monoidrato
Purity: 99% CAS No.: 10034-96-5 Molecular Formula: MnSO4.H2O Formula Weight: 169.02 (151.00anhy) Odour: Odourless pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Formula: MnSO₄·1H₂O
Peso molecolare: 169.02 g/mol
Punto di fusione: 700
Densità: 2.95
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149159
CAS Number: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763