Manganese (II) solfato monoidrato 98.0-101.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Solfato di manganese monoidrato
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.95
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Formula:
MnSO₄·1H₂O Punto di fusione: 700 °C Densità: 2,95 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149159 CAS Number: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5739 |