Stampa…
Manganese (II) solfato monoidrato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Solfato di manganese monoidrato
205900010 205905000 205900050
ACRO205900010EA 78 EUR
ACRO205900010 ACRO205905000 ACRO205900050
Manganese (II) solfato monoidrato 99+%, extra puro
Manganese (II) solfato monoidrato
Formula: MnSO₄·1H₂O
Peso molecolare: 169.02 g/mol
Punto di fusione: 700
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149159
CAS Number: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Visualizza i codici
Appearance White to light pink Powder
Titration Complexometric 99.0 to 101.0 %
Loss on ignition 10.0 % to 12.0 % (500°C)
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test