Manganese(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
L14040.14
L14040.22
L14040.36
L14040.14EA
24.9
EUR
L14040.14
L14040.22
L14040.36
Manganese(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Manganese(II) nitrate hexahydrate
Formula:
Mn(NO₃)₂·6H₂O Punto di fusione: 24,9 °C Densità: 1,72 g/cm³ (30 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
17141-63-8 EINECS: 233-828-8 UN: 2724 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05756 |