Stampa…
Manganese (II) nitrato tetraidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
1.05940.0500EA 119 EUR
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
Manganese (II) nitrato tetraidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Manganese (II) nitrato tetraidrato
Formula: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Punto di fusione: 37 °C
Densità: 2,115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149789
CAS Number: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Solubility 3800 g/l (20 °C)
Melting Point 37 °C
Molar Mass 251.01 g/mol
Bulk Density 750 - 950 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer