Stampa…
Manganese (II) nitrato tetraidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A18521.0B A18521.30
A18521.0BEA 130 EUR
A18521.0B A18521.30
Manganese (II) nitrato tetraidrato ≥98%
Manganese (II) nitrato tetraidrato
Purity: 98% CAS No.: 20694-39-7 Molecular Formula: MnN2O6.4H2O Formula Weight: 251.01 (178.95anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 26° UN No.: 2724 MDL No.: MFCD00149789
Formula: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Punto di fusione: ∼26 °C
Densità: 2,115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149789
CAS Number: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5733