Stampa…
Manganese (II) cloruro tetraidrato ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44442.06 44442.14 44442.22
44442.06EA 41.8 EUR
44442.06 44442.14 44442.22
Manganese (II) cloruro tetraidrato ≥99.99% (metals basis)
Manganese (II) cloruro tetraidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: MnCl2.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.010 Melting Point: 58° Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Formula: MnCl₂·4H₂O
Punto di ebollizione: 1190 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 2,010
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149792
CAS Number: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5728