Stampa…
Manganese (II) cloruro tetraidrato 98.0-101.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
36526.22 36526.36 36526.A3
36526.22EA 33 EUR
36526.22 36526.36 36526.A3
Manganese (II) cloruro tetraidrato 98.0-101.0% ACS
Manganese (II) cloruro tetraidrato
Purity: 98.0-101.0% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: Cl2Mn.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.010 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 58° Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Formula: MnCl₂·4H₂O
Punto di ebollizione: 1190 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 2,010
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149792
CAS Number: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5728