Manganese (II) cloruro tetraidrato ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 13446-34-9
Molecular Formula: Cl2Mn.4H2O
Formula Weight: 197.90 (125.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.010
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 58°
Merck Reference: 14,5728
MDL No.: MFCD00149792
Formula:
MnCl₂·4H₂O Punto di ebollizione: 1190 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 58 °C Densità: 2,010 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149792 CAS Number: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5728 |