Stampa…
Manganese (II) cloruro tetraidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10804.09 10804.18
10804.09EA 102 EUR
10804.09 10804.18
Manganese (II) cloruro tetraidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Manganese (II) cloruro tetraidrato
Purity: 99.999% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: MnCl2.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Powder Density: 2.010 Melting Point: 58° Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Formula: MnCl₂·4H₂O
Punto di ebollizione: 1190 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 2,010
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149792
CAS Number: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5728