Manganese (II) cloruro tetraidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
MnCl₂·4H₂O Punto di ebollizione: 1190 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 58 °C Densità: 2,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149792 CAS Number: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05751 |
Appearance | Pink Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
KMnO4-reducing substance | ≤0.0005 % (as O) |