Cromo (III) cloruro esaidrato
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Formula:
CrCl₃·6H₂O Punto di fusione: 85 °C Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149660 CAS Number: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,02242 |