Cromo (III) cloruro esaidrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
213365000
213360051
ACRO213365000EA
66.2
EUR
ACRO213365000
ACRO213360051
Cromo (III) cloruro esaidrato 98%
Cromo (III) cloruro esaidrato
Formula:
CrCl₃·6H₂O Punto di fusione: 83 °C Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149660 CAS Number: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,02242 |
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤300 ppm |