Stampa…
Itterbio (III) nitrato esaidrato 99,9
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Yttrium trinitrate hexahydrate
12898.06 12898.14 12898.22 12898.59
12898.06EA 36.7 EUR
12898.06 12898.14 12898.22 12898.59
Itterbio (III) nitrato esaidrato 99,9
Itterbio (III) nitrato esaidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 13494-98-9 Molecular Formula: Y(NO3)3.6H2O Formula Weight: 383.01 (274.92anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,10107 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149940
Formula: N₃O₉Y·6H₂O
Peso molecolare: 383.01 g/mol
Punto di fusione: 51.8
Densità: 2.682 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149940
CAS Number: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III