Stampa…
Itterbio (III) nitrato esaidrato 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
218260250 218261000 218265000
ACRO218260250EA 55 EUR
ACRO218260250 ACRO218261000 ACRO218265000
Itterbio (III) nitrato esaidrato 99.9% (trace metals basis)
Itterbio (III) nitrato esaidrato
Formula: N₃O₉Y·6H₂O
Punto di fusione: 51,8 °C
Densità: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149940
CAS Number: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %