Stampa…
Zinco solfato eptaidrato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
29253.236EA 43.7 EUR
29253.236 29253.293 29253.260 29253.460
Zinco solfato eptaidrato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Zinco solfato eptaidrato
Formula: ZnSO₄·7H₂O
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149894
CAS Number: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Visualizza i codici
Titolo Min. 99,5 %
Soluzione in acqua Conforme
pH (25°C; 5 %) 4,4 - 6
Insolubilità in acqua Max. 100 ppm
Cl (Cloruro) Max. 5 ppm
N (Azoto) totale Max. 5 ppm
As (Arsenico) Max. 0,5 ppm
Ca (Calcio) Max. 10 ppm
Cd (Cadmio) Max. 5 ppm
Cu (Rame) Max. 5 ppm
Fe (Ferro) Max. 5 ppm
K (Potassio) Max. 10 ppm
Li (Litio) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 3 ppm
Na (Sodio) Max. 10 ppm
Pb (Piombo) Max. 20 ppm
Sr (Stronzio) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 5 ppm
Conforms to BDH 10299 Passes test